Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10264.G1 10264.G5 10264.G9
10264.G1EA 43.8 EUR
10264.G1 10264.G5 10264.G9
Niobio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈6.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92,91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5