Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10261.CR 10261.CS 10261.CT
10261.CREA 57.4 EUR
10261.CR 10261.CS 10261.CT
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈5.44g/5x10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5