Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
10259.FYEA 58.2 EUR
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.71g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5