Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10257.FY
10257.GK
10257.HQ
10257.FYEA
123
EUR
10257.FY
10257.GK
10257.HQ
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈42.9g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Peso molecolare: 92,91 g/mol Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2468 °C Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS Number: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |