Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), pieces
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00241.22 00241.36
00241.22EA 102 EUR
00241.22 00241.36
Niobio ≥99.8% (metals basis), pieces
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5