Stampa…
Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), in fogli (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00238.FF 00238.FQ
00238.FFEA 113 EUR
00238.FF 00238.FQ
Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), in fogli (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5