Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), in fogli (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00236.FF
00236.FQ
00236.FY
00236.FI
00236.FFEA
39.8
EUR
00236.FF
00236.FQ
00236.FY
00236.FI
Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), in fogli (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Niobio
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.68g/25x25mm
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Peso molecolare: 92,91 g/mol Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2468 °C Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS Number: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |