Stampa…
Zirconium ≥99.5% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10594.GM 10594.GR 10594.IB
10594.GMEA 89.1 EUR
10594.GM 10594.GR 10594.IB
Zirconium ≥99.5% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011303
CAS Number: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9