Stampa…
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), in fogli (Hf ∼ 2%), annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10591.GI 10591.GR 10591.IB
10591.GIEA 58.4 EUR
10591.GI 10591.GR 10591.IB
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), in fogli (Hf ∼ 2%), annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.6g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011303
CAS Number: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9