Stampa…
Titanio ≥99.5% (metals basis), in polvere -60+100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43105.22 43105.36
43105.22EA 76.1 EUR
43105.22 43105.36
Titanio ≥99.5% (metals basis), in polvere -60+100 mesh
Titanio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3277 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1677 °C
Densità: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III