Stampa…
Titanio ≥99.2% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44485.GH 44485.GW
44485.GHEA 66.8 EUR
44485.GH 44485.GW
Titanio ≥99.2% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Titanio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈72g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47.88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262
Punto di fusione: 1660
Densità: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610