Stampa…
Titanio, reticella 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43794.GN 43794.GY
43794.GNEA 130 EUR
43794.GN 43794.GY
Titanio, reticella 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Titanio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610