Stampa…
Titanio ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
43677.GWEA 128 EUR
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
Titanio ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Titanio
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈22.5g/100x100mm Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610