Stampa…
Titanio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43676.GH 43676.FF 43676.FI
43676.GHEA 1169 EUR
43676.GH 43676.FF 43676.FI
Titanio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Titanio
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47,88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610