Stampa…
Titanio ≥99.7% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
42896.KG 42896.KJ
42896.KGEA 170 EUR
42896.KG 42896.KJ
Titanio ≥99.7% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈286g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47,88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610