Stampa…
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
14004.BU 14004.BY
14004.BUEA 123 EUR
14004.BU 14004.BY
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47,88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610