Stampa…
Titanio ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10582.18 10582.A1
10582.18EA 44.5 EUR
10582.18 10582.A1
Titanio ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610