Stampa…
Titanio ≥99.7% (metals basis), in filo, annealed, Lunghezza: 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10395.KD 10395.KK
10395.KDEA 577 EUR
10395.KD 10395.KK
Titanio ≥99.7% (metals basis), in filo, annealed, Lunghezza: 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈2.32g/m, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610