Stampa…
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10392.G1 10392.G5 10392.G9
10392.G1EA 127 EUR
10392.G1 10392.G5 10392.G9
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610