Stampa…
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 81.6 EUR
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titanio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47,88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610