Stampa…
Titanio ≥99.98% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 174 EUR
00362.G1 00362.G5
Titanio ≥99.98% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Peso molecolare: 47,88 g/mol
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610