Stampa…
Titanio ≥99.94% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
00360.FH 00360.FL 00360.GT
00360.FHEA 94.6 EUR
00360.FH 00360.FL 00360.GT
Titanio ≥99.94% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Titanio
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.2g/25x75mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610