Stampa…
Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), in polvere -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
10201.06 10201.14 10201.22
10201.06EA 69.9 EUR
10201.06 10201.14 10201.22
Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), in polvere -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Formula: Hf
Peso molecolare: 178,49 g/mol
Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2224 °C
Densità: 13,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011032
CAS Number: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,04618