Stampa…
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40299.DH 40299.DJ 40299.DM 40299.HF
40299.DHEA 260 EUR
40299.DH 40299.DJ 40299.DM 40299.HF
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.14g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formula: Y
Punto di ebollizione: 2927 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1525 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240