Stampa…
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
confezionato sotto argo
12443.FF 12443.FI
12443.FFEA 169 EUR
12443.FF 12443.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011468
Formula: Y
Peso molecolare: 88,91 g/mol
Punto di ebollizione: 2927 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1525 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,10240