Stampa…
Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12442.FF 12442.FI
12442.FFEA 131 EUR
12442.FF 12442.FI
Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Yttrium
Formula: Y
Punto di ebollizione: 2927 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1525 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240