Stampa…
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00401.FF 00401.FI
00401.FFEA 144 EUR
00401.FF 00401.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formula: Y
Punto di ebollizione: 2927 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1525 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240