Stampa…
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
00399.09 00399.18
00399.09EA 127 EUR
00399.09 00399.18
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Contains less than 1% tantalum Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless
Formula: Y
Peso molecolare: 88,91 g/mol
Punto di ebollizione: 2927 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1525 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240