Scandium ≥99.6% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-20-2
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formula:
Sc Punto di ebollizione: 2730 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1541 °C Densità: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016323 CAS Number: 7440-20-2 EINECS: 231-129-2 Merck Index: 12,08537 |