Stampa…
Mercurio ≥99.999% (metals basis) ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 505 EUR
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Mercurio ≥99.999% (metals basis) ACS
Mercurio
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Formula: Hg
Punto di ebollizione: 356,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011035
CAS Number: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925