Stampa…
Mercurio 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
193480500 193482500
ACRO193480500EA 41.9 EUR
ACRO193480500 ACRO193482500
Mercurio 99.999% (trace metals basis)
Mercurio
Formula: Hg
Peso molecolare: 200,59 g/mol
Punto di ebollizione: 356,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –38,9 °C
Densità: 13,54 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011035
CAS Number: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Visualizza i codici
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %