Stampa…
Cadmio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 36.5 EUR
11891.09 11891.22 11891.36
Cadmio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Cadmio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01649