Stampa…
Cadmio ≥99.99% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11353.06 11353.14 11353.22
11353.06EA 89.6 EUR
11353.06 11353.14 11353.22
Cadmio ≥99.99% (metals basis), in polvere -200 mesh
Cadmio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silvery white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112,41 g/mol
Punto di ebollizione: 767 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 321 °C
Densità: 8,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1,II