Stampa…
Cadmio, in polvere, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm per analisi, suitable for filling of reductors, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 421 EUR
1.02001.0250 1.02001.1000
Cadmio, in polvere, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm per analisi, suitable for filling of reductors, Supelco®
Cadmio
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.6 g/cm3 (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01649
Visualizza i codici
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %