Stampa…
Cadmio ≥99.999% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43116.DMEA 158 EUR
43116.DM 43116.HR
Cadmio ≥99.999% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Cadmio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈0.43g/mm MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Punto di ebollizione: 765 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 321 °C
Densità: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649