Stampa…
Cadmio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11910.G1 11910.G5
11910.G1EA 58.3 EUR
11910.G1 11910.G5
Cadmio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cadmio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈1.7g/m MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112,41 g/mol
Punto di ebollizione: 765 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 321 °C
Densità: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649