Stampa…
Cadmio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 131 EUR
11909.G1 11909.G5
Cadmio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cadmio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649