Stampa…
Cadmio 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11908.BU 11908.G1
11908.BUEA 92.2 EUR
11908.BU 11908.G1
Cadmio 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cadmio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈27.2g/m MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649