Stampa…
Cadmio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11371.FIEA 51.6 EUR
11371.FI 11371.GH
Cadmio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Cadmio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈2.16g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649