Cadmio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈5.4g/50x50mm
MDL No.: MFCD00010914
Formula:
Cd Punto di ebollizione: 765 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 321 °C Densità: 8,642 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010914 CAS Number: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |