Stampa…
Cadmio ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 47.9 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Cadmio ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Cadmio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649