Stampa…
Cadmio ≥99.999% (metals basis), in astine, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
10120.KGEA 216 EUR
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
Cadmio ≥99.999% (metals basis), in astine, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmio
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈250g/rod MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Punto di ebollizione: 765 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 321 °C
Densità: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649