Stampa…
Cadmio 99,99 Metals basis, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10119.UI 10119.UT
10119.UIEA 275 EUR
10119.UI 10119.UT
Cadmio 99,99 Metals basis, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmio
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈11.0g/cm MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649