Stampa…
Cadmio 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00064.FQ 00064.FV
00064.FQEA 106 EUR
00064.FQ 00064.FV
Cadmio 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Cadmio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈0.54g/25x100mm MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Peso molecolare: 112.41 g/mol
Punto di ebollizione: 765
Punto di fusione: 321
Densità: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010914
CAS Number: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649