Stampa…
Argento, reticella 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44449.FL 44449.GT 44449.HB
44449.FLEA 104 EUR
44449.FL 44449.GT 44449.HB
Argento, reticella 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Argento
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647