Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42985.09 42985.18
42985.09EA 173 EUR
42985.09 42985.18
Argento ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.53g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647