Stampa…
Argento ≥99.99% (metals basis), slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42921.QI 42921.QJ 42921.QK
42921.QIEA 32.2 EUR
42921.QI 42921.QJ 42921.QK
Argento ≥99.99% (metals basis), slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Argento
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.2g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647