Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), lana
Fornitore: Thermo Scientific
42860.03 42860.06 42860.14
42860.03EA 31.8 EUR
42860.03 42860.06 42860.14
Argento ≥99.9% (metals basis), lana
Argento
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107,87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647