Argento ≥99.9% (metals basis), in astine, hard, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.83g/cm, Temper: hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 962 °C Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |