Stampa…
Argento 99,95 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42495.BQ 42495.BU
42495.BQEA 78.9 EUR
42495.BQ 42495.BU
Argento 99,95 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Argento
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647